Läs mer
Gluconic acid sodium salt, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 32238893
Change view
Kvantitet:
25 kg
Produktkod. Kvantitet
32238893 25 kg
1 options
Produktkod. 32238893 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8220589025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gluconic acid sodium salt
CAS 527-07-1
Smältpunkt 170°C to 175°C
Kvantitet 25 kg
Synonym Gluconic acid sodium salt, Sodium gluconate, Gluconic acid sodium salt
Molekylvikt (g/mol) 218.14
Kvalitet Not Available