Läs mer
delta-glukonolakton, 99 %
Produktkod. 10083320 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10083320 1 kg Glasflaska 1kg
10461481 250 g Glasflaska 250g
10750955 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10083320 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 271050010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 90-80-2 | C6H10O6 | 178,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-80-2
Molekylformel C6H10O6
Molekylvikt (g/mol) 178.14
MDL-nummer MFCD00006647
InChI-nyckel PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYNA-N
Synonym gluconolactone, delta-gluconolactone, d-glucono-1,5-lactone, d-gluconolactone, 1,5-gluconolactone, d-gluconic acid lactone, gluconic acid lactone, glucono delta-lactone, 1,5-d-gluconolactone, gluconic lactone
PubChem CID 7027
ChEBI CHEBI:16217
LEDER OCC1OC(=O)C(O)C(O)C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material δ-Gluconolactone
Smältpunkt 151,0 °C till 155,0 °C
Färg Vitt
Densitet 0.6000g/mL, 0.6
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 kg
Beilstein 18, 405
Merck Index 15, 4493
Specifik rotation +65.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 500 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 1 g/100 g alkohol, olöslig i eter
IUPAC-namn (3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-on
Formel vikt 178.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.