Läs mer
Glucopeonidin Trifluoroacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glucopeonidin Trifluoroacetic Acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22O11.C2HF3O2/c1-30-15-4-9(2-3-12(15)25)21-16(7-11-13(26)5-10(24)6-14(11)31-21)32-22-20(29)19(28)18(27)17(8-23)33-22;3-2(4,5)1(6)7/h2-7,17-20,22-23,27-29H,8H2,1H3,(H2-,24,25,26);(H,6,7)/p+1/t17-,18-,19+,20-,22?;/m1./s1 |
| Formel vikt | 577.12 |