Läs mer
Glucoraphanin, MedChemExpress
Beskrivning
Glucoraphanin, a natural glucosinolate found in cruciferous vegetable, is a stable precursor of the Nrf2 inducer sulforaphane, which possesses antioxidant, anti-inflammatory, and anti-carcinogenic effects.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glucoraphanin |
| CAS | 21414-41-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H23NO10S3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 76.5 mg/mL (174.85 mM) |
| LEDER | CS(CCCC/C(S[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)CO)=N\OS(=O)(O)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 437.51 |
| Formel vikt | 437.51 |
| Visa mer |