Läs mer
Glucoraphanin Potassium Salt (Contains up to ~15% Inorganics), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glucoraphanin potassium salt |
| Analyt- eller komponentnamn | Glucoraphanin potassium salt |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H22 N O10 S3 . K |
| Synonym | Sulforaphane glucosinolate potassium salt, 4-Methylsulfinylbutyl glucosinolate potassium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23NO10S3.K/c1-25(18)5-3-2-4-8(13-23-26(19,20)21)24-12-11(17)10(16)9(15)7(6-14)22-12;/h7,9-12,14-17H,2-6H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1/t7-,9-,10+,11-,12+,25?;/m1./s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | [K+].CS(=O)CCCCC(=NOS(=O)(=O)[O-])S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | potassium;[[5-methylsulfinyl-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]sulfanyl-pentylidene]amino] sulfate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |