Beskrivning
Mät 6-O-fosfon-alfa-D-glukopiranos i 20 m i biofluider, cell-/vävnadsextrakt, cellodlingsmedier med glukos-6-fosfatanalys AB107923. Känslighet >1 μM. Citerad i 3 publikationer. Användning med mikroplattläsare.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 tester |
| Regulatorisk status | RUO |