missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MP Biomedicals™ Glukos-6-fosfatdehydrogenas

Produktkod. 11403701 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 kU
Förpackningsstorlek:
1ku
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403701 1 kU 1ku
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11403701 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0215118701

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Glukos-6-fosfatdehydrogenas är ett enzym i pentosfosfatvägen.

  • Glukos-6-fosfatdehydrogenas (G-6-PDH) användes som modell för att testa effekten av fröproteinfraktioner på enzymskydd under dehydrering.
  • G-6-PDH har använts i analyser för nikotinamidadenindinukleotid och vävnadspyridinnukleotider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

CAS 9001-40-5
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C
Kvantitet 1 kU
Produkttyp Glukos-6-fosfatdehydrogenas
Form Solid

Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.