Beskrivning
Analys av glukos-6-fosfat dehydrogenasaktivitetstest i 60 m i cell-/vävnadsextrakt med glukos-6-fosfat dehydrogenasaktivitetstest AB303735. Känslighet ~ 1 μU. Användning med mikroplattläsare.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 tester |
| Regulatorisk status | RUO |