Läs mer
Glukos-6-fosfatdehydrogenas
Beskrivning
Glukos-6-fosfatdehydrogenas, jäst omvandlar p-glukos-6-fosfat till p-glukono-d-lakton-6-fosfat i närvaro av NADP+ eller NAD+ för bestämning av blodsocker eller kreatinkinas. Det används för att undersöka effekten av dehydroepiandrosteron på celltillväxt och mitokondriell funktion i TM-3-celler, i bovina follikulära celler och i förekomsten av apoptos och överflöd av transkript. Det är också användbart att testa ketosreduktasaktivitet för att utveckla majsens endosperm.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glucose-6-phosphate dehydrogenase |
| CAS | 9001-40-5 |
| Förpackning | Plastflaska |
| MDL-nummer | MFCD00081656 |
| Kvantitet | 1 kU |
| Synonym | EC 1.1.1.49,RP-87086 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten och utspäd buffert. |
| Fysisk form | Lyofiliserat pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.