Läs mer
Glukosmonohydrat, Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 16666153 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16666153 6 x 2.5 kg
16636153 1 kg
16646153 2.5 kg
16656153 6 x 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16666153 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 16301H6X2.5KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Uppfyller analytisk specifikation för Ph. Eur., BP, Ph Franç., 7,0–9,5 % vatten
  • Brett urval av stödmaterial och flera patron-/kolumnstorlekar
  • Varje stationär fassats testas för att säkerställa reproducerbarhet från parti till parti
  • B &J:’s pålitliga kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10-1-5996
Molekylformel C6H14O7
Molekylvikt (g/mol) 198.17
InChI-nyckel OSNSWKAZFASRNG-WNFIKIDCSA-N
PubChem CID 133126654
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroximetyl)oxan-2,3,4,5-tetrolhydrat
LEDER O.OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 6 x 2.5 kg
Resterande lösningsmedel Efterlevnad
Procent renhet 97,5 till 102,0 %
Kvalitet Reagens Pharmacopeia Organics
Fysisk form Pulver