Läs mer
Glucose Monohydrate, Mikromol™
Beskrivning
Glucose Monohydrate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glucose Monohydrate |
| CAS | 14431-43-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Glucose Monohydrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H12 O6 . H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Glucose monohydrate, (+)-D-Glucopyranose monohydrate |
| IUPAC-namn | (2SR,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol monohydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.17 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Visa mer |