Description
Gibco™ Glukospulver är ett tillskott till cellodlingsmedier. De flesta cellodlingsmedier använder D-glukos (dextros) som cellernas huvudsakliga källa till metabolisk energi och reducerat kol. Gibco™ Glukospulver bör tillverkas som en sterilfiltrerad 20% fondlösning (eller liknande) i destillerat vatten före användning.
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Förvaringsförhållanden: 15 – 30 °C Fraktförhållanden: Omgivande hållbarhet : 36 månader från tillverkningsdatum |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Glukos |
| Sterilitet | Sterila |
| Kvantitet | 1 kg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |