Läs mer
Glukosyl-C18-sfingosin, TRC
Produktkod. 30012775
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30012775 2.5 mg 2.5mg
30009387 10 mg -
30006998 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012775 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG5968402.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52050-17-6
Molekylformel C24H47NO7
Molekylvikt (g/mol) 461.63
Synonym Glucosylsphingosine, 2-Amino-3-hydroxy-4-octadecenyl beta-D-Glucopyranoside, (2S,3R,4E)-2-Amino-3-hydroxy-4-octadecenyl beta-D-Glucopyranoside
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(E,2S,3R)-2-amino-3-hydroxyoctadec-4-enoxy]-6-(hydroxymetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER CCCCCCCCCCCCC\C=C\C(O)C(N)CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glucosyl-C18-sphingosine
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20+,21+,22-,23+,24+/m0/s1
Formel vikt 461.3353