Läs mer
Glufosinate ammonium 100 μg/mL in Acetonitrile:Water, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313631
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30313631 1 ml
1 options
Produktkod. 30313631 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14030000WL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glufosinate ammonium
CAS 77182-82-2
Analyt- eller komponentnamn Glufosinate ammonium
Frakt skick -18°C
Molekylformel C5 H11 N O4 P . H4 N
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C5H12NO4P.H3N/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8;/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);1H3
LEDER [NH4+].CP(=O)([O-])CCC(N)C(=O)O
IUPAC-namn azanium;(3-amino-3-carboxypropyl)-methylphosphinate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile/Water
Molekylvikt (g/mol) 198.16
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 198.0769 g/mol