Läs mer
Glufosinate-d3 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glufosinate P-methyl-d3 hydrochloride |
| CAS | 1323254-05-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C5 2H3 H9 N O4 P . Cl H |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-Amino-4-(hydroxy-(trideuteriomethyl)phosphoryl)butanoic acid hydrochloride, DL-Phosphinothricin-d3 hydrochloride, Glufosinate-d3 hydrochloride, Glufosinate-D3 (P-methyl-D3) hydrochloride, (2RS)-2-Amino-4-(hydroxy(methyl-d3)phosphinyl)butanoic acid hydrochloride, 2-Amino-4-[hydroxy(methyl-d3)phosphoryl]butanoic acid hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12NO4P.ClH/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8;/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);1H/i1D3; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])P(=O)(O)CCC(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-4-[hydroxy(trideuteriomethyl)phosphoryl]butanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.61 |
| Visa mer |