Läs mer
Glufosinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glufosinate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12NO4P/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10) |
| Formel vikt | 181.0504 |
| Procent renhet | >95% |