Läs mer
Novus Biologicals™ GluR1 Overexpression Lysate
Produktkod. 18251415 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. 18251415
Brand: Novus Biologicals™ NBL111335
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The GluR1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC223525 and based on accession number NM_827. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens glutamate receptor, ionotropic, AMPA 1 (GRIA1), transcript variant 1, mRNA.
Värd art Human
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only