Läs mer
Glutakondianil hydroklorid, TRC
Produktkod. 30399138
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30399138 5 g
1 options
Produktkod. 30399138 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG5969305G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glutacondianil Hydrochloride
CAS 1497-49-0
Molekylformel C17H16N2 . HCl
Kvantitet 5 g
Synonym N-[5-(Phenylamino)-2,4-pentadien-1-ylidene]benzenamine Hydrochloride, N,N'-1,3-Pentadien-1-yl-5-ylidenedianiline Hydrochloride, N,N'-1,3-Pentadien-1-yl-5-ylidenedianiline Monohydrochloride, N-[5-(Phenylamino)-2,4-pentadienylidene]benzenamine Monohydrochloride, 1-Phenylamino-5-phenylimino-1,3-pentadiene Hydrochloride, Glutaconaldehyde Dianil Chloride, Glutaconaldehyde Dianilide Hydrochloride, Glutaconic Aldehyde Dianil Hydrochloride, Pentadienedianiline Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H16N2.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)18-14-8-3-9-15-19-17-12-6-2-7-13-17;/h1-15,18H;1H/b9-3+,14-8+,19-15+;
LEDER Cl.N(\C=C\C=C\C=N\c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn N-[(1E,3E,5E)-5-fenyliminopenta-1,3-dienyl]anilin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 284.8
Formel vikt 284.108