Läs mer
Glutaconic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glutaconic Acid |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-2H,3H2,(H,6,7)(H,8,9)/b2-1+ |