Läs mer
Glutakonisk aldehyd dianilid hydroklorid, blandning av isomerer, 98 %
Produktkod. 11468317
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468317 5 g 5g
11478317 25 g 25g
11488317 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18390.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1497-49-0 | C17H17ClN2 | 284,79 g/mol
Glutakonaldehyd dianilidhydroklorid är en trikarbocyaninlaserfärgämnemellanprodukt. Det används som mellanprodukt för läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Glutakonaldehyd dianilidhydroklorid är en trikarbocyaninlaserfärgämne. Det används som mellanprodukt för läkemedel och färgämnen.
Löslighet
Löslig i metanol. Olösligt i vatten..
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl förslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Det är hygroskopiskt till sin natur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1497-49-0
Molekylformel C17H17ClN2
Molekylvikt (g/mol) 284.79
MDL-nummer MFCD00012630
InChI-nyckel VUCMMJBDNXZQDJ-ZUJIUJENSA-N
Synonym hydrogen n-1e,3e-5-phenylimino penta-1,3-dien-1-yl aniline chloride
PubChem CID 5702667
IUPAC-namn N-[(1E,3E)-5-fenyliminopenta-1,3-dienyl]anilin;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].N(\C=C\C=C\C=NC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glutaconic aldehyde dianilide hydrochloride
Namnnotering mixture of isomers
Smältpunkt ∼124°C to 132°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3916924
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water..
Formel vikt 284.79
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.