Läs mer
Glutahion oxiderad, För HPLC-analys, 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11463711 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463711 5 g 5g
11433711 250 mg 250mg
11453711 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463711 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215119305
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 27025-41-8
Molekylformel C20H32N6O12S2
Molekylvikt (g/mol) 612.63
MDL-nummer MFCD00150701
InChI-nyckel YPZRWBKMTBYPTK-IOKZUGQQNA-N
Synonym oxiglutatione, glutathione disulfide, gssg, oxidized glutathione, glutathione disulphide, glutathione-ssg, l-glutathione oxidized, oxigluthione, glutathone disulfide, glutathione oxidized
PubChem CID 65359
ChEBI CHEBI:17858
LEDER N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glutahione oxidized
Namnnotering For HPLC analysis
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn 2-amino-4-[(2-{[2-(4-amino-4-karboxibutanamido)-2-[(karboximetyl)karbamoyl]etyl]disulfanyl}-1-[(karboximetyl)karbamoyl]etyl)karbamoyl]smörsyra
Formel vikt 612.64
Procent renhet 0.98
Fysisk form Lyofiliserat pulver