Läs mer
R&D Systems™ Glutamate Rich 4 Recombinant Protein Antigen
Produktkod. 18125134 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0,1 ml
Produktkod. Kvantitet
18125134 0,1 ml
1 options
Produktkod. 18125134 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBP230986PEP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-01-2027
A Novus product, part of R&D Systems. Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human ERICH4. The Glutamate Rich 4 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The Glutamate Rich 4 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
This is a blocking peptide for NBP2-30986. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 100170765
Art Human
Produktlinje Novus
Reningsmetod Chromatography
Renhet >80%
Koncentration 0.5mg/mL
Innehåll och lagring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulering PBS and 1M Urea, pH 7.4.
För användning med (applikation) Blocking/Neutralizing, Control
Gensymbol ERICH4
Etiketttyp Unlabeled
Molekylvikt (g/mol) 23kDa
Produkttyp C19orf69
Kvantitet 0,1 ml
Regulatorisk status RUO
Källa E.Coli
Specifik reaktivitet This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-30986. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Immunogen SLLWIREELGNLRRVDVQLLGQLCSLGLEMGALREELVTILEEEEESSKEE
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.