Läs mer
GlutaMAX™-tillskott
Produktkod. 11584466 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
20 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Paket med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11584466 20 x 100 ml Paket med 20
11574466 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11584466 Leverantör Gibco Leverantörsnummer 35050087
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
GlutaMAX™-tillskott
Gibco™ GlutaMAX™ Supplement är ett alternativ till L-glutamin, med ökad stabilitet som förbättrar cellhälsa. GlutaMAX™ Supplement är lämpligt för både vidhäftande och suspensionskulturer av däggdjursceller, utan att någon anpassning krävs. GlutaMAX™ Supplement erbjuds som en 200 mM L-alanyl-L-glutamindipeptid i 0,85 % NaCl. GlutaMAX™ Supplement ingår också i en mängd olika medieformuleringar. Jämfört med L-glutamin, GlutaMAX™-tillskott:
Funktioner:
  • Minimerar ansamling av giftig ammoniak
  • Förbättrar cellviabilitet och tillväxt
  • Förblir stabil över ett brett temperaturområde
Minimerar ansamling av giftig ammoniak
Till skillnad från L-glutamin bryts GlutaMAX™ Supplement inte spontant ned och bildar ammoniak. Istället klyver celler dipeptidbindningen för att frigöra L-glutamin efter behov. Detta system förhindrar uppbyggnad av avfall och upprätthåller en färsk tillförsel av L-glutamin under långtidsodling.
Förbättrar cellviabilitet och tillväxt
Odlingar med lägre nivåer av ammoniak visar förbättrad cellviabilitet. Dessutom är odlingsförhållandena mer kontrollerade på grund av den konsekventa koncentrationen av GlutaMAX™ Tillskott som inte är möjligt med L-glutamin.
Förblir stabil över ett brett temperaturområde.
GlutaMAX™-tillskott är stabilt vid rumstemperatur och redo att användas. GlutaMAX™ Supplement behåller full funktionalitet i 24 månader vid rumstemperatur, 2 till 8°C, eller -5 till -30°C för bekväm förvaring och hantering. GlutaMAX™-tillskott är till och med stabilt vid 37°C i en vecka eller mer.
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ GlutaMAX™-tillskott tillverkas vid en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485-standarden. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi ett identiskt Gibco™ GlutaMAX™-tillägg tillverkat i vår anläggning i Grand Island, New York. Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485-standarderna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad cGMP, ISO 13485 standard, FDA
Innehåll och lagring 15 till 30 °C
Beskrivning GlutaMAX™ Supplement, 20 x 100 mL, 100X-koncentration, flytande form, lämplig för både vidhäftande och suspensionsodling av däggdjursceller, utan att anpassning krävs, GlutaMAX™ -tillägget är lämpligt för både adherent- och suspensionskultur
Koncentration 100 X
Form Vätska
Produkttyp GlutaMax
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 20 x 100 ml
Regulatorisk status Användning av in-vitrodiagnostik