Läs mer
GlutaMAX™-tillskott
Beskrivning
Gibco™ GlutaMAX™ Supplement är ett alternativ till L-glutamin, med ökad stabilitet som förbättrar cellhälsa. GlutaMAX™ Supplement är lämpligt för både vidhäftande och suspensionskulturer av däggdjursceller, utan att någon anpassning krävs. GlutaMAX™ Supplement erbjuds som en 200 mM L-alanyl-L-glutamindipeptid i 0,85 % NaCl. GlutaMAX™ Supplement ingår också i en mängd olika medieformuleringar. Jämfört med L-glutamin, GlutaMAX™-tillskott:
Funktioner:
- Minimerar ansamling av giftig ammoniak
- Förbättrar cellviabilitet och tillväxt
- Förblir stabil över ett brett temperaturområde
Minimerar ansamling av giftig ammoniak
Till skillnad från L-glutamin bryts GlutaMAX™ Supplement inte spontant ned och bildar ammoniak. Istället klyver celler dipeptidbindningen för att frigöra L-glutamin efter behov. Detta system förhindrar uppbyggnad av avfall och upprätthåller en färsk tillförsel av L-glutamin under långtidsodling.
Förbättrar cellviabilitet och tillväxt
Odlingar med lägre nivåer av ammoniak visar förbättrad cellviabilitet. Dessutom är odlingsförhållandena mer kontrollerade på grund av den konsekventa koncentrationen av GlutaMAX™ Tillskott som inte är möjligt med L-glutamin.
Förblir stabil över ett brett temperaturområde.
GlutaMAX™-tillskott är stabilt vid rumstemperatur och redo att användas. GlutaMAX™ Supplement behåller full funktionalitet i 24 månader vid rumstemperatur, 2 till 8°C, eller -5 till -30°C för bekväm förvaring och hantering. GlutaMAX™-tillskott är till och med stabilt vid 37°C i en vecka eller mer.
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ GlutaMAX™-tillskott tillverkas vid en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485-standarden. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi ett identiskt Gibco™ GlutaMAX™-tillägg tillverkat i vår anläggning i Grand Island, New York. Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485-standarderna.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | cGMP, ISO 13485 standard, FDA |
| Innehåll och lagring | 15 till 30 °C |
| Beskrivning | GlutaMAX™ Supplement, 100 ml, 100X-koncentration, flytande form, lämplig för både vidhäftande och suspensionsodling av däggdjursceller, utan att anpassning krävs, GlutaMAX™-tillägget erbjuds som en 200 mM L-Alanyl-L-Glutamindipeptid i 0,85 % |
| Koncentration | 100 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | GlutaMax |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| Kvantitet | 100 ml |
| Regulatorisk status | För in vitro-diagnostik |