Läs mer
Glutaminsyra (L-glutaminsyra), LoGiCal
Produktkod. 30458936
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458936 10 mg
1 options
Produktkod. 30458936 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1333.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Glutaminsyra (L-glutaminsyra)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamic acid
CAS 56-86-0
Analyt- eller komponentnamn L-Glutamic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H9 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Glutamic acid, L-Glutamic acid, Glutamic acid, L- (7 CI,8 CI), (+)-L-Glutamic acid, (2 S)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-(+)-Glutamic acid, (S)-2-Amino-1,5-pentanedioic acid, (S)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-Glutamic acid, 1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, 2-Aminoglutaric acid, 2-Aminopentanedioic acid, Aciglut, E 620, Glusate, Glutacid, Glutamicol, Glutamidex, Glutaminic acid, Glutaminol, Glutaton, L-(+)-Glutamic acid, L-Glutaminic acid, NSC 143503, Pentanedioic acid, 2-amino-, (S)-, Sortem, l-Glutaminic acid, L-alpha-Aminoglutaric acid, alpha-Aminoglutaric acid, alpha-Glutamic acid, Alanine Impurity B, Asparagine Monohydrate Impurity B, Asparagine Monohydrate Impurity B, Aspartic Acid Impurity C, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity D, Magnesium Pidolate Impurity A, Asparagine Impurity B, Magnesium Aspartate Impurity D
InChI formel InChI=1 S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
LEDER N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn (2 S)-2-aminopentanedioinsyra
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 147.13
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 147,0532 g/mol