Läs mer
Glutaminsyra (L-glutaminsyra), Mikromol™
Produktkod. 17949644
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17949644 250 mg
1 options
Produktkod. 17949644 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1333.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Glutaminsyra (L-glutaminsyra)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamic acid
CAS 56-86-0
Analyt- eller komponentnamn L-Glutamic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H9 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Glutamic acid, L-Glutamic acid, Glutamic acid, L- (7CI,8CI), (+)-L-Glutamic acid, (2S)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-(+)-Glutamic acid, (S)-2-Amino-1,5-pentanedioic acid, (S)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-Glutamic acid, 1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, 2-Aminoglutaric acid, 2-Aminopentanedioic acid, Aciglut, E 620, Glusate, Glutacid, Glutamicol, Glutamidex, Glutaminic acid, Glutaminol, Glutaton, L-(+)-Glutamic acid, L-Glutaminic acid, NSC 143503, Pentanedioic acid, 2-amino-, (S)-, Sortem, l-Glutaminic acid, L-alpha-Aminoglutaric acid, alpha-Aminoglutaric acid, alpha-Glutamic acid, Alanine Impurity B, Asparagine Monohydrate Impurity B, Asparagine Monohydrate Impurity B, Aspartic Acid Impurity C, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity D, Magnesium Pidolate Impurity A, Asparagine Impurity B, Magnesium Aspartate Impurity D
InChI formel InChI=1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
LEDER N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-aminopentanedioinsyra
Molekylvikt (g/mol) 147.13
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 147,0532 g/mol