missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Glutaminisk pyruvic transaminas, MP Biomedicals™

Produktkod. 11403711 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 U
250 U
Förpackningsstorlek:
100 enheter
250 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403711 250 U 250 enheter
11493701 100 U 100 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11403711 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215119183

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 9000-86-6
Molekylformel C11H16N2O6
Molekylvikt (g/mol) 272.257
InChI-nyckel VVJYUAYZJAKGRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym gpt, 1-2-deoxyhexopyranosyl-5-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-4,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl-5-methylpyrimidine-2,4-dione, 1-4,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl-5-methyl-3h-pyrimidine-2,4-dione, 1-4,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl-5-methyl-pyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 251717
IUPAC-namn 1-[4,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]-5-metylpyrimidin-2,4-dion
LEDER CC1=CN(C(=O)NC1=O)C2CC(C(C(O2)CO)O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Glutamic Pyruvic Transaminase
Kvantitet 250 U
Fysisk form Fast
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.