Läs mer
Glutamine (L-Glutamine), LoGiCal
Produktkod. 30459427
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459427 10 mg
1 options
Produktkod. 30459427 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0169.00
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Glutamine (L-Glutamine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemiskt namn eller material L-Glutamine
CAS 56-85-9
Analyt- eller komponentnamn L-Glutamine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H10 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym L-Glutamine, (2 S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic Acid, Aspartic Acid Imp. F (Pharmeuropa), 2-Aminoglutaramic acid, Acustasin, Aesgen 14, Cebrogen, Glumin, Glumin (amino acid), Glutamic acid 5-amide, Glutamic acid amide, Glutamine, L-(+)-Glutamine, L-2-Aminoglutaramidic acid, Levoglutamide, NSC 27421, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Saforis, Stimulina, L-Glutamic acid gamma-amide, gamma-Glutamine, Asparagine Monohydrate Impurity E, Aspartic Acid Impurity F, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity G, Asparagine Impurity E, Magnesium Aspartate Impurity G
InChI formel InChI=1 S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
LEDER N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O
IUPAC-namn (2 S)-2,5-diamino-5-oxopentanoic acid
Industry Type Forensics
Molekylvikt (g/mol) 146.14
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 146.0691 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.