Läs mer
ʟ-Glutamine, Millipore™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ʟ-Glutamine |
| Smältpunkt | 185°C (dec.) (lit.) |
| Molekylformel | H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H |
| Synonym | L-Glutamic acid-5-amide, Gln, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, ʟ-Glutamic acid 5-amide, Levoglutamide, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, ʟ-Glutamic acid 5-amide, Levoglutamide |
| Densitet | 1.47 g/cm3 at 20°C |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.14 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Kvalitet | Research |