Läs mer
ʟ-Glutamine, Millipore™
Produktkod. 32237624
Change view
Kvantitet:
10 L
Produktkod. Kvantitet
32237624 10 L
1 options
Produktkod. 32237624 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1002899010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ʟ-Glutamine
Smältpunkt 185°C (dec.) (lit.)
CAS 56-85-9
Molekylformel H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Synonym L-Glutamic acid-5-amide, Gln, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, ʟ-Glutamic acid 5-amide, Levoglutamide, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, ʟ-Glutamic acid 5-amide, Levoglutamide
Densitet 1.47 g/cm³ at 20°C
Molekylvikt (g/mol) 146.14
Kvantitet 10 L