missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Glutamine Synthetase Antibody (CL2999) - Azide and BSA Free, R&D Systems™

Produktkod. 30290070 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30290070 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30290070 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP343805
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody

Glutamine Synthetase Monoclonal antibody specifically detects Glutamine Synthetase in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry,KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Glutamine Synthetase
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry, KnockDown
Klassificering Monoclonal
Klona CL2999
Koncentration LYOPH
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:5000 - 1:10000
Formulering Lyophilized in 5% Trehalose.
Gene Alias cell proliferation-inducing protein 59, EC 4.1.1.15, EC 6.3.1.2, GLNSPIG59, Glutamate decarboxylase, glutamate-ammonia ligase, Glutamate--ammonia ligase, glutamate-ammonia ligase (glutamine synthase), glutamine synthase, glutamine synthetase, GS, PIG43, proliferation-inducing protein 43
Värd art Mouse
Immunogen This antibody was generated using a recombinant protein sequence of P15104, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Hypoxia, Neurodegeneration, Neuroscience, Vision
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2752
Rekonstitution Centrifuge the vial of lyophilized antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Reconstitute by adding sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1mg/mL.
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4⪚C short term. Aliquot and store at -20⪚C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1
Produktlinje Novus
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.