missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
Glutamine Synthetase Monoclonal antibody specifically detects Glutamine Synthetase in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Glutamine Synthetase |
| Användningsområden | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | CL2999 |
| Konjugera | DyLight 550 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | cell proliferation-inducing protein 59, EC 4.1.1.15, EC 6.3.1.2, GLNSPIG59, Glutamate decarboxylase, glutamate-ammonia ligase, Glutamate--ammonia ligase, glutamate-ammonia ligase (glutamine synthase), glutamine synthase, glutamine synthetase, GS, PIG43, proliferation-inducing protein 43 |
| Värd art | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from P15104, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reningsmetod | Protein A purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?