missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Glutamine Synthetase Antibody (CL2999) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Produktkod. 30287553 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30287553 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30287553 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP246643JF525
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Glutamine Synthetase Monoclonal antibody specifically detects Glutamine Synthetase in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Glutamine Synthetase
Användningsområden Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Klassificering Monoclonal
Klona CL2999
Konjugera Janelia Fluor 525
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias cell proliferation-inducing protein 59, EC 4.1.1.15, EC 6.3.1.2, GLNSPIG59, Glutamate decarboxylase, glutamate-ammonia ligase, Glutamate--ammonia ligase, glutamate-ammonia ligase (glutamine synthase), glutamine synthase, glutamine synthetase, GS, PIG43, proliferation-inducing protein 43
Värd art Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from P15104, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Hypoxia, Neurodegeneration, Neuroscience, Vision
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2752
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.