missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Glutamine Synthetase Antibody (GLUL/8256R), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-24287AF488
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Glutamine Synthetase Monoclonal antibody specifically detects Glutamine Synthetase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Glutamine Synthetase | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| cell proliferation-inducing protein 59, EC 4.1.1.15, EC 6.3.1.2, GLNSPIG59, Glutamate decarboxylase, glutamate-ammonia ligase, Glutamate--ammonia ligase, glutamate-ammonia ligase (glutamine synthase), glutamine synthase, glutamine synthetase, GS, PIG43, proliferation-inducing protein 43 | |
| Recombinant fragment (around aa 200-373) of human Glutamine Synthetase protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Hypoxia, Neurodegeneration, Neuroscience, Vision | |
| 2752 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| GLUL/8256R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering