missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Glutamine Synthetase Antibody (GLUL/8619R) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Produktkod. 30161796
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30161796 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30161796 Leverantör Novus Biologicals (Bio-Techne) Leverantörsnummer NBP324316JF585
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Monoclonal Antibody

Glutamine Synthetase Monoclonal antibody specifically detects Glutamine Synthetase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Glutamine Synthetase
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona GLUL/8619R
Konjugera Janelia Fluor 585
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias cell proliferation-inducing protein 59, EC 4.1.1.15, EC 6.3.1.2, GLNSPIG59, Glutamate decarboxylase, glutamate-ammonia ligase, Glutamate--ammonia ligase, glutamate-ammonia ligase (glutamine synthase), glutamine synthase, glutamine synthetase, GS, PIG43, proliferation-inducing protein 43
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa 50-250) of human Glutamine Synthetase protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Hypoxia, Neurodegeneration, Neuroscience, Vision
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2752
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG κ
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.