Läs mer
Glutamine Synthetase Antibody (GLUL/8996R), Janelia Fluor™ 646, R&D Systems™
Produktkod. 18620920 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18620920 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18620920 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP324031JF646
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Glutamine Synthetase Monoclonal antibody specifically detects Glutamine Synthetase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Glutamine Synthetase
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona GLUL/8996R
Konjugera Janelia Fluor 646
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias cell proliferation-inducing protein 59, EC 4.1.1.15, EC 6.3.1.2, GLNSPIG59, Glutamate decarboxylase, glutamate-ammonia ligase, Glutamate--ammonia ligase, glutamate-ammonia ligase (glutamine synthase), glutamine synthase, glutamine synthetase, GS, PIG43, proliferation-inducing protein 43
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa 200-373) of human Glutamine Synthetase protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Hypoxia, Neurodegeneration, Neuroscience, Vision
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2752
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG κ
Produktlinje Novus