Learn More
Invitrogen™ Glutamine Synthetase Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB1345), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA554014
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30088053
  • 6520.00 SEK / 100µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Glutamine synthase is part of the glutamine synthetase family. Ammonia incorporation in animals occurs through the actions of glutamate dehydrogenase and glutamine synthase. Glutamate plays the central role in mammalian nitrogen flow, serving as both a nitrogen donor and nitrogen acceptor. It also has an important role in controlling metabolic regulations of neurotransmitter glutamate. Because of the multiple functions and importance of GS in cellular metabolism, both catalytic activities and synthesis are highly regulated. The activity of GS is controlled by adenylylation. Its activity is decreased in the cerebral cortex of brains affected by Alzheimer's disease, particularly in the vicinity of senile plaques. It is also decreased under conditions of glucose deprivation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Glutamine Synthetase
Recombinant Monoclonal
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P09606, P15104, P15105
GLUL
A synthesized peptide derived from human Glutamine Synthetase (260-310AA).
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
23GB1345
Unconjugated
GLUL
cell proliferation-inducing protein 59; GLNA; GLNS; Glul; GLUL protein; Glutamate ammonia ligase; glutamate decarboxylase; glutamate-ammonia ligase; glutamate--ammonia ligase; glutamate-ammonia ligase (glutamine synthase); glutamate-ammonia ligase (glutamine synthetase); glutamine synthase; glutamine synthetase; Glutamine synthetase (glutamate-ammonia ligase); glutamine synthetase 1; glutamine synthetase I; GS; Palmitoyltransferase GLUL; PIG43; PIG59; Proliferation inducing protein 43; proliferation-inducing protein 43
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
14645, 24957, 2752
-20°C
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt