Läs mer
Invitrogen™ Glutamine Synthetase Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB1345), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
2410.00 SEK - 6520.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Glutamine Synthetase |
|---|---|
| Klona | 23GB1345 |
| Användningsområden | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassificering | Recombinant Monoclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
30088053
![]() |
Invitrogen™
MA554014 |
100 μL |
6520.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30089627
|
Invitrogen™
MA554015 |
20 μL |
2410.00 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Glutamine Synthetase Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Glutamine Synthetase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western BlotSpecifikationer
| Glutamine Synthetase | |
| Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| P09606, P15104, P15105 | |
| 14645, 24957, 2752 | |
| IgG | |
| Affinity chromatography | |
| Antibody |
| 23GB1345 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| cell proliferation-inducing protein 59; GLNA; GLNS; Glul; GLUL protein; Glutamate ammonia ligase; glutamate decarboxylase; glutamate-ammonia ligase; glutamate--ammonia ligase; glutamate-ammonia ligase (glutamine synthase); glutamate-ammonia ligase (glutamine synthetase); glutamine synthase; glutamine synthetase; Glutamine synthetase (glutamate-ammonia ligase); glutamine synthetase 1; glutamine synthetase I; GS; Palmitoyltransferase GLUL; PIG43; PIG59; Proliferation inducing protein 43; proliferation-inducing protein 43 | |
| A synthesized peptide derived from human Glutamine Synthetase (260-310AA). | |
| Primary | |
| -20°C | |
| GLUL |