Läs mer
Glutaminyl Cyclase Inhibitor 1, MedChemExpress
Beskrivning
Glutaminyl Cyclase Inhibitor 1 is a glutaminyl cyclase inhibitor with an IC50 of 0.5 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glutaminyl Cyclase Inhibitor 1 |
| CAS | 2110449-60-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H24FN3O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | Ethanol : 100 mg/mL (270.69 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 83.33 mg/mL (225.56 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | FC1=CC=CC(C2=CC(OC)=C(OC)C=C2)=C1NCCCN3C=C(C)N=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 369.43 |
| Formel vikt | 369.43 |
| Visa mer |