Läs mer
Glutaraldehyd, 25% aq. Soln.
Produktkod. 11423488
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423488 500 mL 500ml
11448900 100 mL 100ml
11433488 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423488 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17876.AP
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 111-30-8 | C5H8O2 | 100,12 g/mol
Glutaraldehyd används för att tvärbinda proteiner och polyhydroximaterial. Används även som fixeringsmedel för vävnader och som ett aminreaktivt homobifunktionellt tvärbindare. Det används också i kopplingsreaktion av biotinhydrazider till nukleinsyror, vilket är användbart för att konjugera fluorescerande hydrazider och hydroxylaminer till DNA och för stabilisering av proteiner på agarospärlor, aktivering av polystyren och glas, för immobilisering av antikroppar och antigener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Glutaraldehyd används för att tvärbinda proteiner och polyhydroximaterial. Används även som fixeringsmedel för vävnader och som aminreaktivt homobifunktionellt tvärbindare och som desinfektionsmedel för medicinsk utrustning. Det används också i kopplingsreaktion av biotinhydrazider till nukleinsyror, vilket är användbart för att konjugera fluorescerande hydrazider och hydroxylaminer till DNA och för stabilisering av proteiner på agarospärlor, aktivering av polystyren och glas, för immobilisering av antikroppar och antigener. Det är ett desinfektionsmedel som är snabbt effektivt mot vegetativa former av grampositiva och gramnegativa bakterier.
Löslighet Blandbar med vatten, etanol
, bensen, eter, aceton, diklormetan, etylacetat, isopropanol, n-hexan och toluen.
Anmärkningar
Värme- och luftkänslig. Oförenlig med starka syror, starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-30-8
Molekylformel C5H8O2
Molekylvikt (g/mol) 100.12
MDL-nummer MFCD00007025
InChI-nyckel SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
PubChem CID 3485
ChEBI CHEBI:64276
IUPAC-namn pentanedial
LEDER O=CCCCC=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Glutaraldehyde
Densitet 1.062
Analysprocentintervall 0.25
Linjär formel OHC(CH2)3CHO
Brytningsindex 1.373
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2922
Beilstein 605390
Merck Index 14,4472
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, etanol, bensen, eter, aceton, dikloretan, etylacetat, isopropanol, n-hexan och toluen.
Formel vikt 100.12
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glutaraldehyde, 25% aq. soln.
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Sicherheitshinweis
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P320-Särskild behandling krävs omedelbart (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.