Läs mer
Glutaraldehyd, 25% vattenlösning, MP Biomedicals™
Produktkod. 11451102 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451102 10 mL 10ml
11461102 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11451102 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219519910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2110.00 SEK
    2009.70 SEK / 10ml
    Save 100.30 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Chemical Identifiers
CAS 111-30-8
Molekylformel C5H8O2
Molekylvikt (g/mol) 100.12
MDL-nummer MFCD00007025
InChI-nyckel SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
PubChem CID 3485
ChEBI CHEBI:64276
IUPAC-namn pentanedial
LEDER O=CCCCC=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Glutaraldehyde
Färg Färglös
Densitet 1.061g/mL
Kvantitet 10 mL
Formel vikt 100.11
Fysisk form Vätska