Läs mer
Glutaraldehyd, 50% aq. Soln.
Beskrivning
Glutaraldehyd används som tvärbindningsmedel för gelatin, poly(vinylalkohol) och polyheptapeptider. Det används också som fixeringsmedel för elektronmikroskopi och som desinfektionsmedel. Det ger vattenbeständighet mot protein- och polyhydroxiföreningar genom att reagera genom tvärbindning. Det fungerar som en mellanprodukt för produktion av hartser, färgämnen, läkemedel, fotografiska filmer och för stabilisering av proteiner på agarospärlor, aktivering av polystyren och glas för immobilisering av antikroppar och antigener och koppling av peptider till bärarproteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Glutaraldehyd används som tvärbindningsmedel för gelatin, poly(vinylalkohol) och polyheptapeptider. Det används också som fixeringsmedel för elektronmikroskopi och som desinfektionsmedel. Det ger vattenbeständighet mot protein- och polyhydroxiföreningar genom att reagera genom tvärbindning. Det fungerar som en mellanprodukt för produktion av hartser, färgämnen, läkemedel, fotografiska filmer och för stabilisering av proteiner på agarospärlor, aktivering av polystyren och glas för immobilisering av antikroppar och antigener och koppling av peptider till bärarproteiner.
Löslighet
Blandbar med vatten, aceton, diklormetan, etylacetat, isopropanol, n-hexan och toluen.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glutaraldehyde |
| Smältpunkt | ∽-21 °C |
| Densitet | 1.123 g/mL |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Brytningsindex | 1.421 |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 605390 |
| Löslighetsinformation | Blandas med vatten, aceton, dikloretan, etylacetat, isopropanol, n-hexan och toluen. |
| Formel vikt | 100.12 |
Säkerhet och hantering
- Glutaraldehyde, 50% aqueous solution
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH071-Frätande på luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: glutaraldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.