Läs mer
Glutaraldehyd, 50% aq. Soln.
Produktkod. 11448743
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448743 2500 g 2500g
11428743 100 g 100g
11438743 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448743 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10500.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1795.00 SEK
    1498.65 SEK / 2500g
    Save 296.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 111-30-8 | C5H8O2 | 100,12 g/mol
Glutaraldehyd används som tvärbindningsmedel för gelatin, poly(vinylalkohol) och polyheptapeptider. Det används också som fixeringsmedel för elektronmikroskopi och som desinfektionsmedel. Det ger vattenbeständighet mot protein- och polyhydroxiföreningar genom att reagera genom tvärbindning. Det fungerar som en mellanprodukt för produktion av hartser, färgämnen, läkemedel, fotografiska filmer och för stabilisering av proteiner på agarospärlor, aktivering av polystyren och glas för immobilisering av antikroppar och antigener och koppling av peptider till bärarproteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Glutaraldehyd används som tvärbindningsmedel för gelatin, poly(vinylalkohol) och polyheptapeptider. Det används också som fixeringsmedel för elektronmikroskopi och som desinfektionsmedel. Den ger vattenresistens mot protein- och polyhydroxyföreningar genom att reagera genom tvärbindning. Det fungerar som ett mellanläge för produktion av hartser, färgämnen, läkemedel, fotografiska filmer samt för stabilisering av proteiner på agaroskulor, aktivering av polystyren och glas för immobilisering av antikroppar och antigener samt koppling av peptider till bärarproteiner.
Löslighet
Blandbar med vatten, aceton, diklormetan, etylacetat, isopropanol, n-hexan och toluen.
Noter
Oförenlig med starka oxiderande medel, starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-30-8
Molekylformel C5H8O2
Molekylvikt (g/mol) 100.12
MDL-nummer MFCD00007025
InChI-nyckel SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
PubChem CID 3485
ChEBI CHEBI:64276
IUPAC-namn pentanedial
LEDER O=CCCCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glutaraldehyde
Smältpunkt ∼-21 °C
Densitet 1.123
Kokpunkt 100 °C
Odör Stank
Linjär formel OHC(CH2)3CHO
Brytningsindex 1.421
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 605390
Merck Index 14,4472
Löslighetsinformation Blandas med vatten, aceton, dikloretan, etylacetat, isopropanol, n-hexan och toluen.
Formel vikt 100.12
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50% aq. soln.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Glutaraldehyde, 50% aqueous solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Glutaraldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.