Läs mer
Glutaraldehyd, 50 % vattenlösning, MP Biomedicals
Produktkod. 11442731 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442731 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11442731 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219859580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    749.00 SEK
    712.74 SEK / 100ml
    Save 36.26 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glutaraldehyde
Fysisk form Vattenlösning
CAS 111-30-8
Densitet 1,061 g/cm3 (vid 20 °C)
Kvantitet 100 mL
Molekylformel C5H8O2
MDL-nummer MFCD00007025
Synonym glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
InChI-nyckel SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=CCCCC=O
IUPAC-namn pentanedial
Molekylvikt (g/mol) 100.12
PubChem CID 3485
ChEBI CHEBI:64276
Formel vikt 100.11
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50%