Läs mer
Glutaraldehyd (50 % i vatten), TRC
Produktkod. 30012801
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012801 10 g
30009169 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30012801 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG59730010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-30-8
Molekylformel C5 H8 O2
Molekylvikt (g/mol) 100.12
Synonym Glutaraldehyde (6CI,8CI), 1,5-Pentanedial, 5-Oxopentanal, Aldesan, Aqucar 550, Bactron K 31, Banicide, Bioban Eth 1000, Biocide G 30, Biomate 743, Cidex, Cidex 7, Cidex-Dialyzer, Cidexplus, Cleancide 275, Diglutaric aldehyde, Eimaldehyde, Floperm 665X1, Formula H, GT 50, Glu-Cid, Glutaclean, Glutaral, Glutardialdehyde, Glutarex 28, Glutaric acid dialdehyde, Glutaric dialdehyde, Glutohyde, Hospex, KS 02, Kcide 850, Maxicide Plus, Metricide Plus, NSC 13392, Odycide B 310, Panavirocide, Permachem OB 5, Piror 850, Protectol GA 50, Relugan GT, Relugan GT 50, Relugan GTW, Sellatan CF-N, Sonacide, Sporicidin, Sterihyde, Sterihyde L, Sterisol S, Surcide G 50, T 352, Tret-O-Lite XC 102, Ucarcide 250, Ucarcide 250 Antimicrobial, Ucarcide 50, Ucarcide 50 Antimicrobial, Ukatan 24, Venno-FF super, Wavicide 01
IUPAC-namn pentanedial
LEDER O=CCCCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glutaraldehyde
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
Formel vikt 100.0524