Läs mer
Glutaraldehyde, Extra Pure, 50% Solution, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10204630 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Plastic Coated Glass bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10204630 500 mL Plastic Coated Glass bottle 500ml
1 options
Produktkod. 10204630 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer G/0518/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
500mL, Plastic Coated Glass bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 111-30-8
Smältpunkt -33°C
pH 3.7
Kokpunkt 101.5°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Molekylformel C5H8O2
MDL-nummer MFCD00007025
Kvantitet 500 mL
Synonym glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
InChI-nyckel SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=CCCCC=O
IUPAC-namn pentanedial
Molekylvikt (g/mol) 100.12
PubChem CID 3485
Ångdensitet 1.05
ChEBI CHEBI:64276
Formel vikt 100.12g/mol
Ångtryck 15mmHg at 20°C
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Glutaraldehyde 50% solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Glutaraldehyde