Läs mer
Glutaraldehyd, MP Biomedicals™
Produktkod. 11432731 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432731 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 11432731 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219859510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    638.00 SEK
    607.58 SEK / 10ml
    Save 30.42 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glutaraldehyde
CAS 111-30-8
Färg Färglös
Densitet 1,061 g/cm3 vid 20 °C
Molekylformel C5H8O2
MDL-nummer MFCD00007025
Kvantitet 10 mL
Synonym glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
InChI-nyckel SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=CCCCC=O
IUPAC-namn pentanedial
Molekylvikt (g/mol) 100.12
PubChem CID 3485
ChEBI CHEBI:64276
Formel vikt 100.11
Fysisk form Vätska