Läs mer
Glutaraldehyde Solution (50%/Certified/BioReagent), Fisher BioReagents
Produktkod. 10627633
Change view
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10627633 1 l 1 L
1 options
Produktkod. 10627633 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP25471
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 111-30-8 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Glass Bottle; 1L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glutaraldehyde Solution
Fysisk form Liquid
Smältpunkt -33°C
Namnnotering 50%
Kokpunkt 101.5°C
CAS 111-30-8, 7732-18-5
Densitet 1.130g/cm³, 1.125 to 1.135 (at 20°C)
Förpackning Glass Bottle
Ångtryck 15mmHg at 20°C
Viskositet 20 mPa/s (50°C)
Nedbrytningsinformation Decomposition Information: 110°C
pH 3.7
Kvantitet 1 l
Analysprocentintervall 49.0 to 52.0 %
Molekylformel C5H8O2
Linjär formel HC(O)(CH2)3CHO
MDL-nummer MFCD00007025
UN-nummer 2927
Merck Index 15, 4508
Synonym glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
InChI-nyckel SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=CCCCC=O
IUPAC-namn pentanedial
Molekylvikt (g/mol) 100.12
PubChem CID 3485
ChEBI CHEBI:64276
Formel vikt 100.12
Procent renhet 49.0 to 52.0%
Kvalitet Certified
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Glutaraldehyde Solution 50%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.