Läs mer
Glutaraldehydonitrile Diethyl Acetal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glutaraldehydonitrile Diethyl Acetal |
| CAS | 1468-47-9 |
| Molekylformel | C9H17NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 5,5-Diethoxy-pentanenitrile, 4-Cyano-butyraldehyde Diethyl Acetal, 5,5-Diethoxypentanenitrile, 5,5-Diethoxy-valeronitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO2/c1-3-11-9(12-4-2)7-5-6-8-10/h9H,3-7H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(CCCC#N)OCC |
| IUPAC-namn | 5,5-diethoxypentanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.24 |
| Formel vikt | 171.1259 |