Läs mer
Glutardialdehyde, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15849910
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15849910 1 L 1 L
15839910 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15849910 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8143931000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1500.00 SEK
    1410.00 SEK / 1 L
    Save 90.00 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
50% Solution in water for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-30-8
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glutardialdehyde
Kokpunkt 100.7°C/1013 hPa
Smältpunkt -33°C
Molekylformel OHC(CH2)3CHO
MDL-nummer MFCD00007025
Densitet 1.13 g/cm3 at 20°C
Synonym Glutaraldehyde solution, Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial, Glutaraldehyde solution, Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial
Molekylvikt (g/mol) 100.12
Kvalitet Reagent
Kvantitet 1 L